p-Anisaldeide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-11-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 116°(241°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.121
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 0-2°
Boiling Point: 247-249°
Beilstein Reference: 471382
Merck Reference: 14,663
MDL No.: MFCD00003385
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 247…249 °C Punto di fusione: 0…2 °C Densità: 1,121 Flash Pt: 116 °C (241 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003385 CAS Number: 123-11-5 EINECS: 204-602-6 Merck Index: 14,663 |