Stampa…
p-Anisaldeide 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
104800050 104801000 104805000 104800025
ACRO104800050EA 56.6 EUR
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000 ACRO104800025
p-Anisaldeide 99+%
p-Anisaldeide
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 248…249 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,121 g/cm³
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003385
CAS Number: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124