Stampa…
4-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11987.14 A11987.22 A11987.36
A11987.14EA 26.9 EUR
A11987.14 A11987.22 A11987.36
4-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
4-Ethoxybenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 10031-82-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Melting Point: 13-14° Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 386863 MDL No.: MFCD00003388
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 253…255 °C
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,08
Flash Pt: <110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003388
CAS Number: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3