Stampa…
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
174250250 174251000
ACRO174250250EA 38.6 EUR
ACRO174250250 ACRO174251000
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003388
CAS Number: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %