Stampa…
4-Dodecyloxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Dodecyloxy)benzaldehyde
L08889.06 L08889.03
L08889.06EA 101 EUR
L08889.06 L08889.03
4-Dodecyloxybenzaldehyde ≥98%
4-Dodecyloxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 24083-19-0 Molecular Formula: C19H30O2 Formula Weight: 290.45 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 165°/0.005mm MDL No.: MFCD00043523
Formula: C₁₉H₃₀O₂
Peso molecolare: 290,45 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (0,005 mmHg)
Punto di fusione: 26…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043523
CAS Number: 24083-19-0