m-Anisaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 591-31-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.5530
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 606013
MDL No.: MFCD00003361
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 231…233 °C Densità: 1,118 Flash Pt: 121 °C (250 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003361 CAS Number: 591-31-1 EINECS: 209-712-8 |