o-Anisaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 135-02-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5610
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 606301
MDL No.: MFCD00003308
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 237…238 °C Punto di fusione: 35…39 °C Densità: 1,13 Flash Pt: 117 °C (242 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003308 CAS Number: 135-02-4 EINECS: 205-171-7 |