Stampa…
Salicylaldehyde ethyl ether ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethoxybenzaldehyde
A15035.18 A15035.22
A15035.18EA 40.7 EUR
A15035.18 A15035.22
Salicylaldehyde ethyl ether ≥97%
Salicylaldehyde ethyl ether
Purity: 97+% CAS No.: 613-69-4 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 249° Beilstein Reference: 1937270 MDL No.: MFCD00003316
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C
Punto di fusione: 20…22 °C
Densità: 1,077
Flash Pt: 91 °C (195 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003316
CAS Number: 613-69-4
EINECS: 210-349-2