2,4-Dinitrobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 528-75-6
Molecular Formula: C7H4N2O5
Formula Weight: 196.12
Melting Point: 65-68°
Boiling Point: 190°/10mm
Merck Reference: 14,3272
MDL No.: MFCD00013376
Formula:
C₇H₄N₂O₅ Punto di ebollizione: 190 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 65…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013376 CAS Number: 528-75-6 EINECS: 208-440-7 Merck Index: 14,3272 |