Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
162890050 162890250
ACRO162890050EA 46.2 EUR
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di fusione: 139…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007117
CAS Number: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %