Stampa…
5-Nitrosalicylaldehyde 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
416180050 416180250
ACRO416180050EA 53.3 EUR
ACRO416180050 ACRO416180250
5-Nitrosalicylaldehyde 98+%
5-Nitrosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007337
CAS Number: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.0 %