Stampa…
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
B23658.03 B23658.06
B23658.03EA 86.9 EUR
B23658.03 B23658.06
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5274-70-4 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00041874
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041874
CAS Number: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7