Stampa…
4-Nitrobenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06766.0025 8.06766.0100 8.06766.1500 8.06766.7000 8.06766.9010 8.06766.9025 8.06766.9050
8.06766.0025EA 49.3 EUR
8.06766.0025 8.06766.0100 8.06766.1500 8.06766.7000 8.06766.9010 8.06766.9025 8.06766.9050
4-Nitrobenzaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₅NO₃
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 106 °C
Densità: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007346
CAS Number: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Visualizza i codici
Solubility 2.34 g/l (25 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3