Stampa…
4-Nitrobenzaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11655.14 A11655.22 A11655.36
A11655.14EA 34.7 EUR
A11655.14 A11655.22 A11655.36
4-Nitrobenzaldehyde ≥99%
4-Nitrobenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 555-16-8 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 104-106° Beilstein Reference: 386796 Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007346
Formula: C₇H₅NO₃
Peso molecolare: 151,12 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…106 °C
Densità: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007346
CAS Number: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 14,6587