4-Nitrobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
156990250
156991000
156995000
ACRO156990250EA
39.2
EUR
ACRO156990250
ACRO156991000
ACRO156995000
4-Nitrobenzaldehyde 99%
4-Nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₅NO₃ Peso molecolare: 151.12 g/mol Punto di ebollizione: 300 Punto di fusione: 105…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007346 CAS Number: 555-16-8 EINECS: 209-084-5 Merck Index: 12,06684 |
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |