3-Nitrobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
128411000
128415000
ACRO128411000EA
29.8
EUR
ACRO128411000
ACRO128415000
3-Nitrobenzaldehyde 99%
3-Nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₅NO₃ Peso molecolare: 151.12 g/mol Punto di ebollizione: 232 Punto di fusione: 56…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007249 CAS Number: 99-61-6 EINECS: 202-772-6 UN: 3077 Merck Index: 12,06684 |
Appearance | Yellow to yellow-brown Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |