Stampa…
2-Nitrobenzaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
8.22293.0025EA 52.2 EUR
8.22293.0025 8.22293.0100 8.22293.0001
2-Nitrobenzaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldeide
Formula: C₇H₅NO₃
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41…43 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007132
CAS Number: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 41 - 43 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 156 °C (20 hPa)
Ignition Point 200 °C (Lit.)