Stampa…
2-Nitrobenzaldeide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11501.14 A11501.22 A11501.36
A11501.14EA 46.5 EUR
A11501.14 A11501.22 A11501.36
2-Nitrobenzaldeide ≥98%
2-Nitrobenzaldeide
Purity: 98+% CAS No.: 552-89-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Boiling Point: 153°/23mm Beilstein Reference: 742624 Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007132
Formula: C₇H₅NO₃
Punto di ebollizione: 153 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 43…46 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007132
CAS Number: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 14,6587