Stampa…
4-(Dimetilammino) benzaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 4-(N,N-Dimetilammino) benzaldeide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03057.0100 8.03057.0250 8.03057.1000 8.03057.0025
8.03057.0100EA 50.5 EUR
8.03057.0100 8.03057.0250 8.03057.1000 8.03057.0025
4-(Dimetilammino) benzaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-(Dimetilammino) benzaldeide
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 176…177 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 72 °C
Densità: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003381
CAS Number: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=e85923621258a80e9b94ad5670eb7889dda9205c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 72 - 75 °C
Molar Mass 149.19 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 176 - 177 °C (23 hPa)
Flash Point 100 °C
Ignition Point 445 °C