Stampa…
4-(Dimetilammino) benzaldeide 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
168760250 168761000 168765000 168760025
ACRO168760250EA 22.4 EUR
ACRO168760250 ACRO168761000 ACRO168765000 ACRO168760025
4-(Dimetilammino) benzaldeide 99+%
4-(Dimetilammino) benzaldeide
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Punto di ebollizione: 176…177 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 70…75 °C
Densità: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flash Pt: 164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003381
CAS Number: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 75 °C
GC ≥99.0 %