Acido Vanillico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 121-34-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 210-218°
Beilstein Reference: 2208364
Merck Reference: 14,9931
MDL No.: MFCD00002551
Formula:
C₈H₈O₄ Punto di ebollizione: 353 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 210…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002551 CAS Number: 121-34-6 EINECS: 204-466-8 Merck Index: 14,9931 |