Stampa…
Vanillina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A11169.0E A11169.22 A11169.36
A11169.0EEA 445 EUR
A11169.0E A11169.22 A11169.36
Vanillina ≥99%
Vanillina
Purity: 99% CAS No.: 121-33-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 153°(307°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.06 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 81-83° Boiling Point: 170°/15mm Beilstein Reference: 472792 Merck Reference: 14,9932 MDL No.: MFCD00006942
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 81…83 °C
Densità: 1,06
Flash Pt: 153 °C (307 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006942
CAS Number: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 14,9932
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=8690594a4969b18af60576fa1df4771961a862e1&prid=web&clid=SAPDAM