Stampa…
Aldeide benzoica, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 262 EUR
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Aldeide benzoica, Supelco®
Aldeide benzoica
Formula: C₆H₅CHO
Punto di ebollizione: 179 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003299
CAS Number: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM