Aldeide benzoica ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 100-52-7
Molecular Formula: C7H6O
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.5450
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Almond-like
Melting Point: -26°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 471223
Merck Reference: 14,1058
UN No.: 1990
MDL No.: MFCD00003299
Formula:
C₆H₅CHO Punto di ebollizione: 178…179 °C Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,047 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003299 CAS Number: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9,III Merck Index: 14,1058 |