Aldeide benzoica 99.5+%, AcroSeal®, puro, bidistillata
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
378361000
378360010
378361000.EA
67.7
EUR
378361000.
378360010.
Aldeide benzoica 99.5+%, AcroSeal®, puro, bidistillata
Aldeide benzoica
Formula:
C₆H₅CHO Peso molecolare: 106,12 g/mol Punto di ebollizione: 179 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,043 g/cm³ Flash Pt: 64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003299 CAS Number: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9,III Merck Index: 13,01057 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.50 % |