Stampa…
Aldeide benzoica 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
105220010 105220025 105222500 105220250
ACRO105220010EA 46.1 EUR
ACRO105220010 ACRO105220025 ACRO105222500 ACRO105220250
Aldeide benzoica 98+%
Aldeide benzoica
Formula: C₆H₅CHO
Punto di ebollizione: 179 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,043 g/cm³
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003299
CAS Number: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific gravity (25°C) 1.041 to 1.046
Acid value ≤5 mg KOH/g