3-Bromothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
Purity: 97%
CAS No.: 6320-01-0
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6324
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 119-121°/21mm
Beilstein Reference: 1926242
MDL No.: MFCD00009603
Formula:
C₆H₅BrS Punto di ebollizione: 119…121 °C (21 mmHg) Densità: 1,599 Flash Pt: 105 °C (221 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009603 CAS Number: 6320-01-0 EINECS: 228-664-9 UN: 3334 ADR: 9, |