Stampa…
Tubi, PVC, Isoflex
Fornitore: KARTELL
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768
KART1760EA 31.9 EUR
KART1760 KART1761 KART1762 KART1763 KART1764 KART1765 KART1766 KART1767 KART1768
Tubi, PVC, Isoflex
Tubazioni Tubazione di trasferimento
PVC, transparent.
  • Non-toxic
  • Non ageing
  • Non oxiding
The tubing is marked every meter for ease of use.
Shore 'A' durometer hardness: 75 ±2.
Informazioni per l'ordine: Supplied in 20 meter rolls packed in PE bags.