Stampa…
2-Bromothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
B25537.06 B25537.14
B25537.06EA 59.1 EUR
B25537.06 B25537.14
2-Bromothiophenol ≥97%
2-Bromothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 6320-02-1 Molecular Formula: C6H5BrS Formula Weight: 189.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6350 Odour: Unpleasant Boiling Point: 114-116°/10mm Beilstein Reference: 2039769 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004827
Formula: C₆H₅BrS
Punto di ebollizione: 114…116 °C (10 mmHg)
Densità: 1,604
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004827
CAS Number: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
UN: 2922
ADR: 8,III