Stampa…
Matracci volumetrici, classe A
Fornitore: KARTELL
1696 1697 1698 1699
KART1696EA 417 EUR
KART1696 KART1697 KART1698 KART1699
Matracci volumetrici, classe A
Fiasche Matracci graduati
in PFA, trasparente, con tappo a vite.
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (−250 to +270 °C)
  • Individually calibrated ringmark
Certificazioni: According to DIN EN ISO 1042