Stampa…
2,4,6-Tribromophenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
160100050 160101000 160105000
ACRO160100050EA 30.4 EUR
ACRO160100050 ACRO160101000 ACRO160105000
2,4,6-Tribromophenol 98%
2,4,6-Tribromophenol
Formula: C₆H₃Br₃O
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89…93 °C
Densità: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002150
CAS Number: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
UN: 3077
Merck Index: 12,09744
Visualizza i codici
Appearance White to pink to light brown Powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %