Stampa…
Contenitori per campioni con tappo a vite
Fornitore: KARTELL
1672 1673 1674 1675
KART1672EA 116 EUR
KART1672 KART1673 KART1674 KART1675
Contenitori per campioni con tappo a vite
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For sample collection, transport and storage.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904