Stampa…
Panni per camera bianca, sterili, Sterile TexTra™ 10
Fornitore: Texwipe
TX3225 TX3224
115-0594EA 1530 EUR
115-0594 115-0593
Panni per camera bianca, sterili, Sterile TexTra™ 10
Panni Panni per camera bianca Sterili
Questi panni a singolo velo con bordo sigillato in poliestere spesso offrono la stessa capacità di assorbimento dei panni a due veli. Possono essere scelti per tutti gli usi generici e per l'applicazione e la rimozione di grandi volumi di soluzioni di pulizia e disinfettanti.
  • Excellent for spill control
  • Sealed border prevents the release of particles and fibers
  • Easy and quick cleaning of aseptic cleanrooms without compromising the sterile nature of those environments
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches,