Stampa…
Inserti di estrazione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05431201 05431202 05431203
LENZ05431201EA 40.9 EUR
LENZ05431201 LENZ05431202 LENZ05431203
Inserti di estrazione
Estrattori Ditali per estrazione
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass insert with bores for solids.