Stampa…
4-Bromofenolo 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
304410050 304411000 304415000
ACRO304410050EA 29.3 EUR
ACRO304410050 ACRO304411000 ACRO304415000
4-Bromofenolo 97%
4-Bromofenolo
Formula: C₆H₅BrO
Punto di ebollizione: 236 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 64…68 °C
Densità: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002313
CAS Number: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Visualizza i codici
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %