Stampa…
3-Bromophenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
146340100 146340250 146341000
ACRO146340100EA 31.7 EUR
ACRO146340100 ACRO146340250 ACRO146341000
3-Bromophenol 98%
3-Bromophenol
Formula: C₆H₅BrO
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002253
CAS Number: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %