2-Bromophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 95-56-7
Molecular Formula: C6H5BrO
Formula Weight: 173.01
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5890
Odour: Phenol-like
Melting Point: 5°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1905115
Merck Reference: 14,1428
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00002146
Formula:
C₆H₅BrO Punto di ebollizione: 194…195 °C Punto di fusione: 5 °C Densità: 1,636 Flash Pt: 92 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002146 CAS Number: 95-56-7 EINECS: 202-432-7 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,1428 |