Stampa…
Tamponi, Low TOC Alpha®
Fornitore: Texwipe
TX714K TX761K
115-1894EA 2300 EUR
115-1894 115-1898
Tamponi, Low TOC Alpha®
Tamponi Tamponi per la pulizia
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.