Stampa…
2,4-Dibromophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23394.14 B23394.22
B23394.14EA 29.6 EUR
B23394.14 B23394.22
2,4-Dibromophenol ≥98%
2,4-Dibromophenol
Purity: 98% CAS No.: 615-58-7 Molecular Formula: C6H4Br2O Formula Weight: 251.92 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 239° Beilstein Reference: 1861291 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002149
Formula: C₆H₄Br₂O
Punto di ebollizione: 239 °C
Punto di fusione: 35…38 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002149
CAS Number: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II