Stampa…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
B24872.06 B24872.14 B24872.22
B24872.06EA 36.9 EUR
B24872.06 B24872.14 B24872.22
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥97%
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Purity: 97% CAS No.: 2675-79-8 Molecular Formula: C9H11BrO3 Formula Weight: 247.10 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00017169
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 247,09 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017169
CAS Number: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9