4-Bromoveratrole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 2859-78-1
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5730
Boiling Point: 255-256°
Beilstein Reference: 2046884
MDL No.: MFCD00008381
Formula:
C₈H₉BrO₂ Peso molecolare: 217,06 g/mol Punto di ebollizione: 255…256 °C Densità: 1,510 Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008381 CAS Number: 2859-78-1 EINECS: 220-677-8 |