Stampa…
4-Bromoveratrole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
107540250 107541000 107540050
ACRO107540250EA 62.2 EUR
ACRO107540250 ACRO107541000 ACRO107540050
4-Bromoveratrole 97%
4-Bromoveratrole
Formula: C₈H₉BrO₂
Peso molecolare: 217,06 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Densità: 1,5 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008381
CAS Number: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5705 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %