4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 17715-69-4
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 153-155°/18mm
Beilstein Reference: 1867593
MDL No.: MFCD00009844
Formula:
C₈H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 153…155 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 24…26 °C Densità: 1,496 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009844 CAS Number: 17715-69-4 EINECS: 241-717-0 |