2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2674-34-2
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 1953103
Formula:
C₈H₈Br₂O₂ Punto di fusione: 144…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025694 CAS Number: 2674-34-2 |