Stampa…
4,5-Dibromoveratrole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Dibromo-4,5-dimethoxybenzene, 4,5-Dibromoveratrole
L01999.09 L01999.18 L01999.30
L01999.09EA 47.2 EUR
L01999.09 L01999.18 L01999.30
4,5-Dibromoveratrole ≥98%
4,5-Dibromoveratrole
Purity: 98+% CAS No.: 37895-73-1 Molecular Formula: C8H8Br2O2 Formula Weight: 295.96 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 1953148
Formula: C₈H₈Br₂O₂
Peso molecolare: 295,96 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014894
CAS Number: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2