4-Bromoanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 104-92-7
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.494
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: 10-13°
Boiling Point: 98-99°/10mm
Beilstein Reference: 1237590
Merck Reference: 14,1427
MDL No.: MFCD00000097
Formula:
C₇H₇BrO Peso molecolare: 187.04 g/mol Punto di ebollizione: 98…99 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 10…13 °C Densità: 1.494 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000097 CAS Number: 104-92-7 EINECS: 203-252-1 Merck Index: 13,01412 |