Stampa…
4-Bromoanisole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
106631000 106635000
ACRO106631000EA 30.4 EUR
ACRO106631000 ACRO106635000
4-Bromoanisole 98%
4-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187.04 g/mol
Punto di ebollizione: 223
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1.49 g/cm³
Flash Pt: 94
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000097
CAS Number: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 13,01412
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %