Stampa…
3-Bromoanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene
A15625.14 A15625.22 A15625.36
A15625.14EA 38.5 EUR
A15625.14 A15625.22 A15625.36
3-Bromoanisole ≥98%
3-Bromoanisole
Purity: 98+% CAS No.: 2398-37-0 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5640 Melting Point: ca 2° Boiling Point: 210-211° Beilstein Reference: 1524687 MDL No.: MFCD00000081
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187.04 g/mol
Punto di ebollizione: 210…211 °C
Punto di fusione: ∼2 °C
Densità: 1.489
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000081
CAS Number: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5