Stampa…
3-Bromoanisole 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene
106620250 106621000
ACRO106620250EA 47.2 EUR
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromoanisole 99+%
3-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,47 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000081
CAS Number: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %