Stampa…
Provette coniche per centrifuga, fondo conico, con bordo
Fornitore: KARTELL
1387 1388
212-0208EA 2.6 EUR
212-0208 KART1388
Provette coniche per centrifuga, fondo conico, con bordo
Tubi Tubi per centrifuga
PMP (TPX®), crystal clear.
  • Temperature resistance up to +170 °C
  • Autoclavable
  • High chemical resistance
  • Graduated
Conical bottom with rim.